Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 22.9 EUR InStock
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin


Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 187…193 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 5…6 °C
Dichte: 1.303 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge