Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Aminobuttersäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


103280250 103281000 103285000 103280025
ACRO103280250EA 22.2 EUR InStock
ACRO103280250 ACRO103281000 ACRO103285000 ACRO103280025
4-Aminobuttersäure 99+%
4-Aminobuttersäure


Formel: C₄H₉NO₂
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 197…204 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..