Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chloranthranilsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

103320250 103321000
ACRO103320250EA 46 EUR InStock
ACRO103320250 ACRO103321000
4-Chloranthranilsäure 98%
4-Chloranthranilsäure


Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 231…235 °C
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007778
CAS-Nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge