Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Amino-2,6-dichlorphenol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

103480050 103480250
ACRO103480050EA 17 EUR InStock
ACRO103480050 ACRO103480250
4-Amino-2,6-dichlorphenol 98%
4-Amino-2,6-dichlorphenol


Formel: C₆H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164…168 °C
MDL Number: MFCD00007875
CAS-Nummer: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown to light red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Solubility (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy
Titration with TBAH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge