Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 286 EUR InStock
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol


Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 218…224 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –12.5 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008181
CAS-Nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge