Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Aminopenicillansäure 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

104250250 104251000 104250100
ACRO104250250EA 83.6 EUR InStock
ACRO104250250 ACRO104251000 ACRO104250100
6-Aminopenicillansäure 96%
6-Aminopenicillanic acid
CAS No.: 551-16-6


Formel: C₈H₁₂N₂O₃S
Melting Pt: 197…203 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005176
CAS-Nummer: 551-16-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 203 °C
HPLC ≥95 %
pH 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
Loss on heating ≤1.5 % (105 °C, 2 h)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge