Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Aminophenol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 30.8 EUR InStock
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminophenol 99%
2-Aminophenol


Formel: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (15mbar)
Melting Pt: 172…177 °C
Flash-Pt: 168 °C
MDL Number: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00460
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge