11-Aminoundecansäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 30.4 EUR InStock
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
11-Aminoundecansäure 97%
11-Aminoundecanoic acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 187…190 °C
MDL Number: MFCD00008150
CAS-Nummer: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge