Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Anisoin 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


104841000 104840250
ACRO104841000EA 109 EUR InStock
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin


Formel: C₁₆H₁₆O₄
Melting Pt: 109…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008411
CAS-Nummer: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge