Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Azetidin-2-Carboxylsäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


105142500 105140010 105140050 105141000
ACRO105142500EA 79 EUR InStock
ACRO105142500 ACRO105140010 ACRO105140050 ACRO105141000
L-Azetidin-2-Carboxylsäure 99+%
L-Azetidine-2-carboxylic acid
CAS No.: 2133-34-8


Formel: C₄H₇NO₂
Melting Pt: 206…207 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005166
CAS-Nummer: 2133-34-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -123° to -127° (25°C, 589 nm) (c=1, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge