Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzofuran 99.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

105480100 105480500
ACRO105480100EA 54.6 EUR InStock
ACRO105480100 ACRO105480500
Benzofuran 99.5%
Benzofuran


Formel: C₈H₆O
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Melting Pt: < –18 °C
Dichte: 1.07 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005847
CAS-Nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01089
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge