Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Benzoylbenzoesäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

105720050 105720250
ACRO105720050EA 66.4 EUR InStock
ACRO105720050 ACRO105720250
4-Benzoylbenzoesäure 99%
4-Benzoylbenzoesäure


Formel: C₁₄H₁₀O₃
Siedepunkt: 416 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 197…200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002560
CAS-Nummer: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37 °C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge