Benzhydrazid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
105771000 105775000
ACRO105771000EA 54 EUR InStock
ACRO105771000 ACRO105775000
Benzhydrazid 98%
Benzhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136.15 g/mol
Melting Pt: 113…117 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007596
CAS-Nummer: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge