Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

106200010 106202500 106200051
ACRO106200010EA 122 EUR InStock
ACRO106200010 ACRO106202500 ACRO106200051
Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Benzyltrimethylammoniumhydroxid


Formel: C₁₀H₁₇NO
MW: 167.25
Dichte: 0.925 g/cm³
Flash-Pt: 15 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008281
CAS-Nummer: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥40 %
Titration with HClO4 ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge