Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Biuret 97%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

106520050 106520250 106521000
ACRO106520050EA 24.7 EUR InStock
ACRO106520050 ACRO106520250 ACRO106521000
Biuret 97%, reinst
Biuret


Formel: C₂H₅N₃O₂
Melting Pt: 187…194 °C (Zers.)
Dichte: 1,467 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007946
CAS-Nummer: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 13,01305
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 190 °C
Assay ≥96.0 % (ex N)
Loss on drying ≤1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge