Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Brombenzaldehyd 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

106660250 106661000
ACRO106660250EA 35 EUR InStock
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Brombenzaldehyd 96%
3-Brombenzaldehyd


Formel: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Siedepunkt: 229
Melting Pt: 18…21 °C
Dichte: 1.58 g/cm³
Flash-Pt: 96
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003345
CAS-Nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge