Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brombenzol 99%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 96.3 EUR InStock
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Brombenzol 99%, rein
Brombenzol


Formel: C₆H₅Br
Siedepunkt: 156 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1,49 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge