Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brombutan 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

106770010 106772500 106770025 106770100 106770500
ACRO106770010EA 106 EUR InStock
ACRO106770010 ACRO106772500 ACRO106770025 ACRO106770100 ACRO106770500
1-Brombutan 99%
1-Brombutan


Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Siedepunkt: 100…104 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 1,27 g/cm³
Flash-Pt: 10 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4384 to 1.4404 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge