Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Bromheptan 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

107032500 107030010
ACRO107032500EA 47.7 EUR InStock
ACRO107032500 ACRO107030010
1-Bromheptan 99%
1-Bromheptan


Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179.1 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 1.14 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000273
CAS-Nummer: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4489 to 1.4509 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge