Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Bromnaphthalin 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 50.2 EUR InStock
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-Bromnaphthalin 96%
1-Bromnaphthalin


Formel: C₁₀H₇Br
Siedepunkt: 279…281 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1,489 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge