Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Bromnonan 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 29.2 EUR InStock
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromnonan 97%
1-Bromnonan


Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
MW: 207.15 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -29
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000278
CAS-Nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..