Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(3-Brompropyl)benzol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 23.1 EUR InStock
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Brompropyl)benzol 98%
(3-Brompropyl)benzol


Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Siedepunkt: 219…220 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,31 g/cm³
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000257
CAS-Nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge