Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(3-Brompropyl)ammoniumbromid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

107380250 107381000
ACRO107380250EA 48.3 EUR InStock
ACRO107380250 ACRO107381000
(3-Brompropyl)ammoniumbromid 98%
3-Brompropylamine hydrobromide


Formel: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Melting Pt: 171…175 °C
MDL Number: MFCD00012912
CAS-Nummer: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige to light pink Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute NH4OH)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge