Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-1,3-Butandiol 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 43.4 EUR InStock
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butandiol 99%, reinst
(±)-1,3-Butandiol


Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –54 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge