Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylbenzol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

107870010 107875000 107870025
ACRO107870010EA 85.8 EUR InStock
ACRO107870010 ACRO107875000 ACRO107870025
tert-Butylbenzol 99%
tert-Butylbenzol


Formel: C₁₀H₁₄
Siedepunkt: 169 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flash-Pt: 44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008816
CAS-Nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Chlorinated cmpds (as Cl) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Impurity (Acrolein and glucose) Passes test
Fatty acid esters ≤0.05 % (as Butyric acid)
Neutrality Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge