Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 68.3 EUR InStock
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid 99+%
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid


Formel: C₁₁H₉NO₄
Melting Pt: 82…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005893
CAS-Nummer: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge