Ethyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
108330050 108330250 108331000
ACRO108330050EA 47.3 EUR InStock
ACRO108330050 ACRO108330250 ACRO108331000
Ethyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 98%
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
CAS No.: 4644-61-5
Formel: C₈H₁₃NO₃
Melting Pt: 169…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043267
CAS-Nummer: 4644-61-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge