N-Cbz-Glycin (Z-Gly-OH) 98.5%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
108350250 108351000 108355000
ACRO108350250EA 35.6 EUR InStock
ACRO108350250 ACRO108351000 ACRO108355000
N-Cbz-Glycin (Z-Gly-OH) 98.5%
N-Cbz-Glycin (Z-Gly-OH)
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Melting Pt: 117…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002691
CAS-Nummer: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Solubility light yellow solution
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge