Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

109211000 109215000
ACRO109211000EA 35.9 EUR InStock
ACRO109211000 ACRO109215000
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid 98%
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid


Formel: C₇H₁₅Cl₂N
Melting Pt: 228…234 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012837
CAS-Nummer: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Additional info total chloride: 38.0 to 39.0 % w/w
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge