Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlor-1-propanol 98% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 34.8 EUR InStock
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Chlor-1-propanol 98% stabilisiert
3-Chlor-1-propanol


Formel: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.13 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002943
CAS-Nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge