Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cloxiquine 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

109301000 109300050
ACRO109301000EA 41.7 EUR InStock
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquine 95%
Cloxiquine


Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179.61 g/mol
Siedepunkt: 349
Melting Pt: 121…126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge