Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Chlorindol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

109310010 109310050
ACRO109310010EA 52.9 EUR InStock
ACRO109310010 ACRO109310050
5-Chlorindol 99%
5-Chlorindol


Formel: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Melting Pt: 69…72 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005672
CAS-Nummer: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
UN: 2811
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≤22 % (alpha-lactose)
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Microbial contamination (per Ph. Eur.) Passes test
Acidity/alkalinity ≤0.4 ml/6g (ml 0.1N NaOH/6g)
Specific optical rotation +54.4° to +55.9° (20 °C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3) (on anhydrous basis)
Absorbance (per Ph. Eur.) Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge