2-(Chlormethyl)benzimidazol 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
109390050 109390250
ACRO109390050EA 36.6 EUR InStock
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chlormethyl)benzimidazol 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Melting Pt: 145…150 °C
MDL Number: MFCD00005602
CAS-Nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge