2-Chlor-2-methylpropan 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 140 EUR InStock
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-Chlor-2-methylpropan 99%
2-Chlor-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 51
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 0.85 g/cm³
Flash-Pt: –27 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000816
CAS-Nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge