4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
109701000
ACRO109701000EA 47.8 EUR InStock
ACRO109701000
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1,511 g/cm³
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge