Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chrysin 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


110320050 110320250 110321000
ACRO110320050EA 53 EUR InStock
ACRO110320050 ACRO110320250 ACRO110321000
Chrysin 99+%
Chrysin


Formel: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254.24 g/mol
Siedepunkt: 429
Melting Pt: 284…290 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006834
CAS-Nummer: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 284 to 290 °C
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge