Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-β-Citronellol 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

110460050 110461000 110465000
ACRO110460050EA 26.8 EUR InStock
ACRO110460050 ACRO110461000 ACRO110465000
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol


Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 222
Dichte: 0.854 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
Merck Index: 13,02354
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.850 to 0.860

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge