Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

o-Kresol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 67.9 EUR InStock
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Kresol 99%
o-Kresol


Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 191 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flash-Pt: 81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge