Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nicotinonitril 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 23.2 EUR InStock
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
Nicotinonitril 98%
Nicotinonitril


Formel: C₆H₄N₂
Siedepunkt: 206,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 47…51 °C
Dichte: 1,159 g/cm³
Flash-Pt: 84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087130
CAS-Nummer: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge