Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isonicotinonitril 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 27.7 EUR InStock
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitril 98%
Isonicotinonitril


Formel: C₆H₄N₂
MW: 104.11 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 77…81 °C
Flash-Pt: 88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006417
CAS-Nummer: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge