Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Cyclohexen-1-on 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

111240100 111240250 111241000 111245000
ACRO111240100EA 45.3 EUR InStock
ACRO111240100 ACRO111240250 ACRO111241000 ACRO111245000
2-Cyclohexen-1-on 97%
2-Cyclohexen-1-on


Formel: C₆H₈O
Siedepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0,993 g/cm³
Flash-Pt: 59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001577
CAS-Nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.01 to 1.16
BSC Certification Passes

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge