Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Cyclopenten-1-on 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

111570050 111570250 111571000
ACRO111570050EA 53.7 EUR InStock
ACRO111570050 ACRO111570250 ACRO111571000
2-Cyclopenten-1-on 98%
2-Cyclopenten-1-on


Formel: C₅H₆O
Siedepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flash-Pt: 42 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001401
CAS-Nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..