Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dehydroacetsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 20.9 EUR InStock
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Dehydroacetsäure 98%
Dehydroacetsäure


Formel: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 333
Melting Pt: 109…112 °C
Flash-Pt: 157
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066709
CAS-Nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge