Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Desoxybenzoin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


111960250 111961000
ACRO111960250EA 33.8 EUR InStock
ACRO111960250 ACRO111961000
Desoxybenzoin 98%
Desoxybenzoin


Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25 g/mol
Melting Pt: 52…57 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003081
CAS-Nummer: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge