Dibenzosuberenon 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
112531000
ACRO112531000EA 144 EUR InStock
ACRO112531000
Dibenzosuberenon 97%
Dibenzosuberenon
Formel: C₁₅H₁₀O
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85…91 °C
MDL Number: MFCD00003588
CAS-Nummer: 2222-33-5
EINECS: 233-774-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C) (vacuum)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge