Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibenzylphosphonat 90+%, technische Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

112660250 112660050 112661000
ACRO112660250EA 72.9 EUR InStock
ACRO112660250 ACRO112660050 ACRO112661000
Dibenzylphosphonat 90+%, technische Qualität
Dibenzylphosphonat


Formel: C₁₄H₁₅O₃P
MW: 262.25 g/mol
Siedepunkt: 110…120 °C (.1 mmHg)
Dichte: 1.18 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004774
CAS-Nummer: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
NMR ≥90.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge