Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2-Dibromethan 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

112790010 112790250 112795000 112790025 112790100
ACRO112790010EA 109 EUR InStock
ACRO112790010 ACRO112790250 ACRO112795000 ACRO112790025 ACRO112790100
1,2-Dibromethan 99%
1,2-Dibromethan


Formel: BrH₂CCH₂Br
Siedepunkt: 131…132 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 2,173
Flash-Pt: >104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000233
CAS-Nummer: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03830
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5%
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge