Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,8-Dibromoctan 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


112880100 112880500 112882500
ACRO112880100EA 35.7 EUR InStock
ACRO112880100 ACRO112880500 ACRO112882500
1,8-Dibromoctan 98%
1,8-Dibromoctan


Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Siedepunkt: 270…272 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 15…16 °C
Dichte: 1,46 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000277
CAS-Nummer: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4981 to 1.5001 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge