Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dibrompyridin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

112910250 112911000 112915000
ACRO112910250EA 57.3 EUR InStock
ACRO112910250 ACRO112911000 ACRO112915000
2,6-Dibrompyridin 98%
2,6-Dibromopyridine


Formel: C₅H₃Br₂N
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 118…119 °C
Flash-Pt: 213 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006223
CAS-Nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
GC ≥99.0 %
Boiling point 114 to 116 °C
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..