Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibutylamin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

112950010 112950025 112950100 112950500
ACRO112950010EA 87.8 EUR InStock
ACRO112950010 ACRO112950025 ACRO112950100 ACRO112950500
Dibutylamin 99%
Dibutylamin


Formel: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0.76 g/cm³
Flash-Pt: 39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03058
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge